Läs mer
3,5-dibromsalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484744
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484744 50 g 50g
11474744 10 g 10g
11494744 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484744 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13729.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-59-5 | C7H4Br2O2 | 279.915 g/mol
3,5-Dibromosalicylaldehyd reagerar med alkylcyanoacetater i närvaro av ammoniumacetat för att ge 4H-kromener. Den kan användas vid syntes av Schiff-bas och kan användas som reaktant för syntes av Schiff-basligander som bildar mononukleära komplex med koppar(II), nickel(II), zink(II) och kobolt(II).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3,5-Dibromosalicylaldehyd reagerar med alkylcyanoacetater i närvaro av ammoniumacetat för att ge 4H-kromener. Den kan användas vid syntes av Schiff-bas och kan användas som reaktant för syntes av Schiff-basligander som bildar mononukleära komplex med koppar(II), nickel(II), zink(II) och kobolt(II).
Löslighet
Löslig i metanol 25 mg/ml. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Luftkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-59-5
Molekylformel C7H4Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 279.915
MDL-nummer MFCD00003318
InChI-nyckel JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
PubChem CID 7024
IUPAC-namn 3,5-dibrom-2-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromosalicylaldehyde
Smältpunkt 81°C to 84°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1424739
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,3027
Löslighetsinformation Soluble in methanol 25mg/mL. Insoluble in water.
Formel vikt 279.93
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.