Läs mer
3,5-Dibromosalisylaldehyd, 98 %
Produktkod. 10562741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10562741 100 g Glasflaska 100g
10045853 1 g Glasflaska 1g
10562551 25 g Glasflaska 25g
10589243 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10562741 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153401000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 90-59-5 | C7H4Br2O2 | 279,915 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-59-5
MDL-nummer MFCD00003318
InChI-nyckel JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
PubChem CID 7024
IUPAC-namn 3,5-dibrom-2-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dibromosalicylaldehyde
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 80 °C till 84 °C
Färg Brun-gul till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H4Br2O2
Linjär formel Br2C6H2(OH)CHO
Kvantitet 100 g
Molekylvikt (g/mol) 279.915
Formel vikt 279.91
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dibromosalicylaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.