Läs mer
3,5-Dibromosalicylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dibromosalicylic acid |
| CAS | 3147-55-5 |
| Molekylformel | C7H4Br2O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Br2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.91 |