Läs mer
3,5-Dibromostyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dibromostyrene |
| CAS | 120359-56-0 |
| Molekylformel | C8H6Br2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dibromo-5-vinylbenzene, 1,3-Dibromo-5-ethenylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Br2/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h2-5H,1H2 |
| LEDER | Brc1cc(Br)cc(C=C)c1 |
| IUPAC-namn | 1,3-dibromo-5-ethenylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.94 |
| Formel vikt | 259.8836 |