Läs mer
3,5-Dibromotoluene, 98+%
Produktkod. 11494794
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494794 25 g 25g
11484794 5 g 5g
11404804 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494794 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13756.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1611-92-3 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1611-92-3
Molekylformel C7H6Br2
Molekylvikt (g/mol) 249.93
MDL-nummer MFCD00013528
InChI-nyckel DPKKOVGCHDUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromotoluene, benzene, 1,3-dibromo-5-methyl, toluene, 3,5-dibromo, 3 ,5-dibromotoluene, 1,3-dibromo-5-methyl-benzene, 5-dibromotoluene, 3,5-dibromo toluene, 3,5-dibromo-toluene, pubchem3934, acmc-1bs6w
PubChem CID 15361
IUPAC-namn 1,3-dibrom-5-metylbensen
LEDER CC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromotoluene
Smältpunkt 37°C to 41°C
Kokpunkt 246°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1928685
Formel vikt 249.94
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.