Läs mer
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3Cl2F3O/c9-5-1-4(2-6(10)3-5)7(14)8(11,12)13/h1-3H |
| Formel vikt | 241.9513 |