Läs mer
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine, 97+%
Produktkod. 11489522
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489522 100 g 100g
11469522 5 g 5g
11479522 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489522 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10205.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1737-93-5 | C5Cl2F3N | 201.957 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1737-93-5
Molekylformel C5Cl2F3N
Molekylvikt (g/mol) 201.957
MDL-nummer MFCD00006226
InChI-nyckel PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloropyridine, pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro, 3,5-dichlorotrifluoropyridine, 2,6-dichloro-1,3,5-trifluorobenzene, 3,5-dichloro-2,4-6-trifluoropyridine, 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro-pyridine, ablock ab-12-8020, pubchem5003, acmc-1boj6
PubChem CID 61273
IUPAC-namn 3,5-diklor-2,4,6-trifluorpyridin
LEDER C1(=C(C(=NC(=C1Cl)F)F)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Smältpunkt 24°C to 26°C
Densitet 1.648
Kokpunkt 159°C to 160°C
Flampunkt None
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 475874
Formel vikt 201.96
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.