Läs mer
3,5-diklor-2,4,6-trifluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 12397093 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12397093 25 g 25g
10003630 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12397093 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311400250
Kemiska identifierare
CAS 1737-93-5
Molekylformel C5Cl2F3N
Molekylvikt (g/mol) 201.96
InChI-nyckel PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloropyridine, pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro, 3,5-dichlorotrifluoropyridine, 2,6-dichloro-1,3,5-trifluorobenzene, 3,5-dichloro-2,4-6-trifluoropyridine, 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro-pyridine, ablock ab-12-8020, pubchem5003, acmc-1boj6
PubChem CID 61273
IUPAC-namn 3,5-diklor-2,4,6-trifluorpyridin
LEDER C1(=C(C(=NC(=C1Cl)F)F)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Smältpunkt 24.0°C to 26.0°C
Densitet 1.6220g/mL, 1.622
Kokpunkt 159.0°C to 160.0°C
Flampunkt 113°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 201.96
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.