Läs mer
3,5-dikloro-2,6-metoxibenzoesyra, TRC
Produktkod. 30374596
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30374596 10 g
1 options
Produktkod. 30374596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43194010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid
CAS 73219-91-7
Molekylformel C9H8Cl2O4
Kvantitet 10 g
Synonym 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8Cl2O4/c1-14-7-4(10)3-5(11)8(15-2)6(7)9(12)13/h3H,1-2H3,(H,12,13)
LEDER COc1c(Cl)cc(Cl)c(OC)c1C(=O)O
IUPAC-namn 3,5-diklor-2,6-metoxibenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 251.06
Formel vikt 249.98