Läs mer
3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-amine, Mikromol
Beskrivning
3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-amine, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-amine |
| CAS | 50978-40-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-amine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H8 Cl2 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinamine, 4-Amino-3,5-dichloro-2,6-lutidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8Cl2N2/c1-3-5(8)7(10)6(9)4(2)11-3/h1-2H3,(H2,10,11) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cc1nc(C)c(Cl)c(N)c1Cl |
| Visa mer |