Läs mer
3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-ol, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-ol |
| CAS | 2971-90-6 |
| Molekylformel | C7H7Cl2NO |
| MDL-nummer | MFCD22123390 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | OC1=C(Cl)C(C)=NC(C)=C1Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.04 |
| Procent renhet | 95% |