Läs mer
3,5-Dichloro-2-cyanopyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335565
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335565 25 g 25g
11315565 1 g 1g
11325565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11335565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19723.14
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85331-33-5
Molekylformel C6H2Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 172.996
MDL-nummer MFCD03788758
InChI-nyckel ATUOLSDAAPMVJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-2-cyanopyridine, 2-cyano-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloropicolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3,5-dichloro, pubchem2423, acmc-209q5l, ksc448a0l, tpc-py042, 3,5-dichloro-2-cyano pyridine, 3,5-dichloro-2-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 2769699
IUPAC-namn 3,5-diklorpyridin-2-karbonitril
LEDER C1=C(C=NC(=C1Cl)C#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloro-2-cyanopyridine
Smältpunkt 99°C to 103°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 4390101
Formel vikt 173
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.