Läs mer
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11975661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11975661 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11975661 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone
CAS 43002-22-8
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 149°C to 151°C
Färg Brown to White
Elementaranalys 39.98 to 42.03% C, 13.32 to 14.00% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C7H6Cl2N2O
MDL-nummer MFCD00221441
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4-dichloro-6-hydrazinylmethylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2,4-dichloro-6-methanehydrazonoylphenol, benzaldehyde,3,5-dichloro-2-hydroxy-, hydrazone, 2,4-bis chloranyl-6-diazanylmethylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2,4-dichloro-6-hydrazinylmethylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
InChI-nyckel HJIQERSFUMXSNW-UHFFFAOYSA-N
LEDER NNC=C1C=C(Cl)C=C(Cl)C1=O
IUPAC-namn 2,4-dichloro-6-(hydrazinylmethylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
Molekylvikt (g/mol) 205.04
PubChem CID 6807126
Formel vikt 205.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.