Läs mer
3,5-diklor-2-hydroxybensensulfonsyra natriumsalt, 98 %
Produktkod. 11479602
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479602 10 g 10g
11489602 50 g 50g
11499602 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479602 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10732.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.00 SEK
    580.65 SEK / 10g
    Save 133.35 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 54970-72-8 | C6H3Cl2NaO4S | 265,036 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54970-72-8
Molekylformel C6H3Cl2NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 265.036
MDL-nummer MFCD00009798
InChI-nyckel NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate, dhbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, dchbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, sodium salt, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-chloro-6-hydroxybenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 3,5-dichloro-2-hydroxy-, monosodium salt, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
PubChem CID 3085077
IUPAC-namn natrium;3,5-diklor-2-hydroxibensensulfonat
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 3640643
Formel vikt 265.05
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.