Läs mer
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride, 90-95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10721821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10721821 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10721821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163830250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23378-88-3
Molekylformel C6H3Cl3O3S
Molekylvikt (g/mol) 261.50
MDL-nummer MFCD00007432
InChI-nyckel KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-20andd, kxfqrjnvgbidha-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-6-chlorosulfonyl phenol, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl chlorosulfone
PubChem CID 90078
LEDER OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Namnnotering 90-95%
CAS Min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 78°C to 84°C
Färg Beige to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90% min. (ex Cl) (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel Cl2C6H2(OH)SO2Cl
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Formel vikt 261.51
Procent renhet 90-95%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.