Läs mer
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11388635
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388635 10 g 10g
11398635 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388635 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12147.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 23378-88-3 | C6H3Cl3O3S | 261.50 g/mol
3,5-Dikloro-2-hydroxibensensulfonylklorid används vid syntes av (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3a,5,5a-tetraklor-2,2a-dihydroxidibensensulfonamido)-1,2-difenyletan1 och (1R,2R)-(+) 1,2-(3,3a,5,5a-tetraklor-2,2a-dihydroxidibensensulfonamido)cyklohexan. Det användes som ett kromogent system i en-stegs kinetisk metod för bestämning av 5a-nukleotidas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,5-diklor-2-hydroxibensensulfonylklorid används vid syntes av (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3)′ ,5,5′ -tetraklor-2,2′ -dihydroxidibensensulfonamido)-1,2-difenyletan1 och (IR,2R)-(+)-1,2-(3,3)′ ,5,5′ -tetraklor-2,2′ -dihydroxidibensensulfonamido)cyklohexan. Det användes som kromogent system i en-stegs kinetisk metod för bestämning av 5′ -nukleotidas.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med baser, fukt och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23378-88-3
Molekylformel C6H3Cl3O3S
Molekylvikt (g/mol) 261.50
MDL-nummer MFCD00007432
InChI-nyckel KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-20andd, kxfqrjnvgbidha-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-6-chlorosulfonyl phenol, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl chlorosulfone
PubChem CID 90078
IUPAC-namn 3,5-diklor-2-hydroxibensensulfonylklorid
LEDER OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 78°C to 80°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2940993
Formel vikt 261.51
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.