Läs mer
3,5-Dichloro-2-methyl-benzoquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichloro-2-methyl-benzoquinone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c1-3-5(10)2-4(8)7(11)6(3)9/h2H,1H3 |
| Formel vikt | 189.9588 |
| Procent renhet | >95% |