Läs mer
3,5-Dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)aniline (>85%), TRC
Produktkod. 30380488
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30380488 500 mg
1 options
Produktkod. 30380488 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD438783500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)aniline
CAS 104147-32-2
Molekylformel C8 H5 Cl2 F4 N O
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H5Cl2F4NO/c9-4-1-3(15)2-5(10)6(4)16-8(13,14)7(11)12/h1-2,7H,15H2
LEDER Nc1cc(Cl)c(OC(F)(F)C(F)F)c(Cl)c1
IUPAC-namn 3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)aniline
Molekylvikt (g/mol) 278.031
Formel vikt 276.968