Läs mer
3,5-Dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)aniline (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)aniline |
| CAS | 104147-32-2 |
| Molekylformel | C8 H5 Cl2 F4 N O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl2F4NO/c9-4-1-3(15)2-5(10)6(4)16-8(13,14)7(11)12/h1-2,7H,15H2 |
| LEDER | Nc1cc(Cl)c(OC(F)(F)C(F)F)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.031 |
| Formel vikt | 276.968 |