Läs mer
3,5-diklor-4-(2-klor-4-nitrofenoxi)bensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10532452
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10532452 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10783033 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10532452 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB03983DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 175135-06-5
Molekylformel C12H5Cl4NO5S
Molekylvikt (g/mol) 417.034
MDL-nummer MFCD00052029
InChI-nyckel YNPAAILIMIGQIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichlorobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy
PubChem CID 2774361
IUPAC-namn 3,5-diklor-4-(2-klor-4-nitrofenoxi)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)OC2=C(C=C(C=C2Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dichloro-4-(2-chloro-4-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 417.05
Procent renhet 97%