Läs mer
3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 95%
Produktkod. 15427848
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427848 5 g 5g
15437848 25 g 25g
15447848 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15427848 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61321.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3107-19-5 | C6H2Cl2FNO2 | 209.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3107-19-5
Molekylformel C6H2Cl2FNO2
Molekylvikt (g/mol) 209.99
MDL-nummer MFCD00129963
InChI-nyckel VMAATSFMXSMKPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-fluoronitrobenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitro, 2,6-dichloro-4-nitrofluorobenzene, zlchem 371, pubchem4387, acmc-209hk6, ksc495g6p, 3,5-dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitro-benzene
PubChem CID 76554
IUPAC-namn 1,3-diklor-2-fluoro-5-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(F)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 209.99
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.