missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,5-Dichloro-4-formylbenzoic Acid, TRC

Produktkod. 30471700
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471700 50 mg
30470250 500 mg
30471508 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30471700 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL47498850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 153203-80-6
Molekylformel C8H4Cl2O3
Molekylvikt (g/mol) 219.02
IUPAC-namn 3,5-dichloro-4-formylbenzoic acid
LEDER OC(=O)c1cc(Cl)c(C=O)c(Cl)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloro-4-formylbenzoic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-3H,(H,12,13)
Formel vikt 217.9537
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.