Läs mer
3,5-diklor-4-hydroxibensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10005222
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10005222 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10548033 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10005222 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH00194DA
Kemiska identifierare
CAS 2314-36-5
Molekylformel C7H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 191.007
MDL-nummer MFCD00017605
InChI-nyckel LIYGCLJYTHRBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3,5-dichloro-4-hydroxy, 2,6-dichloro-4-formylphenol, benzaldehyde,5-dichloro-4-hydroxy, 1-formyl-3,5-dichloro-4-hydroxy-benzene, 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 16839
IUPAC-namn 3,5-diklor-4-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.01
Procent renhet 97%