Läs mer
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
It is employed in the convergent syntheses involving hydroxyarenesulfonyl chlorides.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from water/moisture and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulfonyl chloride |
| Smältpunkt | 118°C to 119°C |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2806977 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Synonym | 3,5-dichloro-4-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy benzene sulphonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1c20j, 3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl chlorosulfone, 3,5-dichloro-4-hydroxybenzenesulphonylchloride, benzenesulfonylchloride,3,5-dichloro-4-hydroxy, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy, benzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy |
| Löslighetsinformation | Hydrolyzes in water. |
| IUPAC-namn | 3,5-dichloro-4-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride |
| Formel vikt | 261.51 |
| Visa mer |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.