Läs mer
3,5-diklor-4-hydroxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30374081
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30374081 100 mg
1 options
Produktkod. 30374081 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD438698100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 3336-41-2
Molekylformel C7H4O3Cl2
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoic Acid, NSC 21185
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 207.01
Formel vikt 205.9537