Läs mer
3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30308970
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30308970 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 30308970 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC12424000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
CAS 89894-53-1
Analyt- eller komponentnamn 3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Frakt skick +20°C
Molekylformel C8 H6 Cl2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym p-Toluic acid, 3,5-dichloro-α-hydroxy- (7CI)
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-2,11H,3H2,(H,12,13)
Lösningstyp Neat
LEDER OCc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 3,5-dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 221.0374
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 219.9694 g/mol