Läs mer
3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-2,11H,3H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 219.9694 |