Läs mer
3,5-Dichloro-4-methylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichloro-4-methylaniline |
| CAS | 54730-35-7 |
| Molekylformel | C7 H7 Cl2 N |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,10H2,1H3 |
| LEDER | Cc1c(Cl)cc(N)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 3,5-dichloro-4-methylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.043 |
| Formel vikt | 174.996 |