Läs mer
3,5-diklor-4-pyridon-1-ättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid |
| CAS | 56187-37-2 |
| Molekylformel | C7H5Cl2NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2NO3/c8-4-1-10(3-6(11)12)2-5(9)7(4)13/h1-2H,3H2,(H,11,12) |
| LEDER | C1=C(C(=O)C(=CN1CC(=O)O)Cl)Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.03 |
| Formel vikt | 220.9646 |