Läs mer
3,5-diklor-alfa-toluensulfonylklorid, 96 %
Produktkod. 11490260
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490260 250 mg 250mg
11400270 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50707.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 163295-70-3 | C7H5Cl3O2S | 259,53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163295-70-3
Molekylformel C7H5Cl3O2S
Molekylvikt (g/mol) 259.53
MDL-nummer MFCD01631928
InChI-nyckel GZMJRPMBVICCFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, acmc-1c80o, 3,5-dichloro-, a-toluenesufonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,5-dichlorophenyl methanesulfonylchloride, 3,5-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methane-sulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride
PubChem CID 4993270
IUPAC-namn (3,5-diklorfenyl)metansulfonylklorid
LEDER ClC1=CC(CS(Cl)(=O)=O)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3096
Formel vikt 259.54
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.