missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Dichloroacenaphthene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichloroacenaphthene |
| CAS | 27608-78-2 |
| Molekylformel | C12H8Cl2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3,5-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2/c13-10-6-11(14)9-5-4-7-2-1-3-8(10)12(7)9/h1-3,6H,4-5H2 |
| LEDER | Clc1cc(Cl)c2cccc3CCc1c23 |
| IUPAC-namn | 3,5-dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.1 |
| Formel vikt | 222.0003 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?