Läs mer
3,5-Dichloroaniline, 98%
Produktkod. p-7021542
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11491638
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13922.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 626-43-7 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-43-7
Molekylformel C6H5Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 162.013
MDL-nummer MFCD00007774
InChI-nyckel UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
PubChem CID 12281
ChEBI CHEBI:19904
IUPAC-namn 3,5-dikloranilin
LEDER C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloroaniline
Smältpunkt 49°C to 53°C
Densitet 1.58
Kokpunkt 259°C to 260°C (741 mmHg)
Flampunkt 133°C (271°F)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3442
Beilstein 636492
Formel vikt 162.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.