missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Dichloroaniline D3 (ring D3), Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichloroaniline D3 (Ring D3) |
| CAS | 1219795-03-5 |
| Molekylformel | C6 D3 H2 Cl2 N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3,5-Dichloroaniline D3 (Ring D3), Benzen-2,4,6-d3-amine, 3,5-dichloro- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2/i1D,2D,3D |
| LEDER | [2H]c1c(N)c([2H])c(Cl)c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 3,5-dichloro-2,4,6-trideuterioaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.035 |
| Formel vikt | 163.999 g/mol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?