missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,5-Dichloroaniline, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15872341
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15872341 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15872341 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8417900100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 626-43-7
Smältpunkt 46°C to 53°C
Densitet 1.58 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 259°C to 260°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00007774
Kvantitet 100 g
Synonym 3,5-Dichloroaniline, 3,5-Dichloroaniline
Molekylvikt (g/mol) 162.02
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.