Läs mer
3,5-Dichloroanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichloroanisole |
| CAS | 33719-74-3 |
| Molekylformel | C7 H6 Cl2 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Anisole, 3,5-dichloro- (8CI), 1,3-Dichloro-5-methoxybenzene, 3,5-Dichloroanisole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COc1cc(Cl)cc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1,3-dichloro-5-methoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.03 |
| Formel vikt | 175.9796 |