Läs mer
3,5-diklorobenzaldehyd, 97 %
Produktkod. 11470933
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470933 25 g 25g
11450933 1 g 1g
11460933 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470933 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13325.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 10203-08-4 | C7H4Cl2O | 175,008 g/mol
3,5-diklorbensaldehyd användes som startreagens under syntes avβ -aryl-β -aminosyraenantiomerer. Det användes vid syntes av diklorfenylpyrodruvsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,5-
diklorbensaldehyd användes som startreagens under syntes avβ -aryl-β -aminosyraenantiomerer. Det användes vid syntes av diklorfenylpyrodruvsyra.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10203-08-4
Molekylformel C7H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 175.008
MDL-nummer MFCD00003352
InChI-nyckel CASRSOJWLARCRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzaldehyde, unii-m74yu7se79, rarechem aq a2 0002, pubchem3068, 3,5-dichlorobezaldehyde, 3,5-dichlorobenaldehyde, 3?5-dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde,5-dichloro, acmc-1bxq6
PubChem CID 35746
IUPAC-namn 3,5-diklorbensaldehyd
LEDER C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorobenzaldehyde
Smältpunkt 60 °C till 66 °C
Kokpunkt 235 °C till 240 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 2040553
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 175.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.