Läs mer
3,5-diklorobenzenamin, TRC
Produktkod. 30134401
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134401 100 g
18021930 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134401 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD431855100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-43-7
Molekylformel C6 H5 Cl2 N
Molekylvikt (g/mol) 162.02
Synonym Aniline, 3,5-dichloro- (7CI,8CI), 3,5-Dichlorobenzenamine, 3,5-DCA, 3,5-Dichloroaniline, 3,5-Dichlorolaniline, 3,5-Dichlorophenylamine
IUPAC-namn 3,5-dikloranilin
LEDER Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichloroaniline
Analyt- eller komponentnamn 3,5-Dichloroaniline
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 100 g
Formel vikt 160.9799