Läs mer
3,5-diklorbensen-1-kolhydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10585954
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10585954 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10026384 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10585954 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00894DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 62899-78-9
Molekylformel C7H6Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 205.04
MDL-nummer MFCD00833411
InChI-nyckel DNISXKBKTSHNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzhydrazide, 3,5-dichlorobenzenecarbohydrazide, acmc-1b4zh, 3,5-bis chloranyl benzohydrazide, 3,5-dichlorobenzoic acid hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-,hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-, hydrazide
PubChem CID 2735966
IUPAC-namn 3,5-diklorbensohydrazid
LEDER NNC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-dichlorobenzene-1-carbohydrazide
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.04
Procent renhet 97%