Läs mer
3,5-diklorbensen-1-karboximidamidhydroklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10059591
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10059591 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10203532 10 g Bärnstensglasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10059591 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB00407DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 22978-61-6
Molekylformel C7H7Cl3N2
Molekylvikt (g/mol) 225.50
MDL-nummer MFCD00173785
InChI-nyckel FFLPJEKRAYZAMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzimidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzenecarboximidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzamidine hydrochloride, 3,5-dichloro-benzamidine hydrochloride, bestipharma 538-443, 3,5-dichlorobenzenecarboxamidine, chloride, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hcl, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochlorid, 3,5-bis chloranyl benzenecarboximidamide hydrochloride
PubChem CID 2743159
LEDER Cl.NC(=N)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3C(=NH)NH2·HCl
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 3,5-diklorbensenkarboximidamid;hydroklorid
Formel vikt 225.51
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk