Läs mer
3,5-Dichlorobenzhydrazide, 97%
Produktkod. 11450487
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450487 1 g 1g
11460487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22383.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 62899-78-9 | C7H6Cl2N2O | 205.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62899-78-9
Molekylformel C7H6Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 205.04
MDL-nummer MFCD00833411
InChI-nyckel DNISXKBKTSHNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzhydrazide, 3,5-dichlorobenzenecarbohydrazide, acmc-1b4zh, 3,5-bis chloranyl benzohydrazide, 3,5-dichlorobenzoic acid hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-,hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-, hydrazide
PubChem CID 2735966
IUPAC-namn 3,5-diklorbensohydrazid
LEDER NNC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorobenzhydrazide
Smältpunkt 205°C to 207°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.