Läs mer
3,5-diklorobenzoesyra, 99 %
Produktkod. 11452168
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452168 100 g 100g
11432168 5 g 5g
11442168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15168.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51-36-5 | C7H4Cl2O2 | 191,007 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-36-5
Molekylformel C7H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 191.007
MDL-nummer MFCD00002494
InChI-nyckel CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzoic acid, unii-7baa7r70gn, 7baa7r70gn, ccris 8611, acmc-209ktc, 3,5-dichlorobenzoicacid, 3,5-dichlorobenzic acid, 3 5-dichlorobenzoic acid, dsstox_cid_4981
PubChem CID 5811
IUPAC-namn 3,5-diklorbensoesyra
LEDER C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorobenzoic acid
Smältpunkt 185 °C till 187 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2044776
Formel vikt 191.01
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.