Läs mer
3,5-Dichlorobenzoic Acid Methyl Ester, SPEX CertiPrep™ Produktkod.: 16339177
3,5-Dichlorobenzoic Acid Methyl Ester, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16339177 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
1 mL, 1ml
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 16339177
Brand: SPEX Certiprep S1346
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester2905-67-11000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 2905-67-1, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C8H6Cl2O2
MDL-nummer MFCD00032710
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
IUPAC-namn methyl 3,5-dichlorobenzoate
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 205.03
PubChem CID 76192
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
3,5-Dichlorobenzoic Acid Methyl Ester, SPEX CertiPrep™ >