Läs mer
3,5-Dichlorobenzoic-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichlorobenzoic-d3 Acid |
| CAS | 1219803-99-2 |
| Molekylformel | C7 D3 H Cl2 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 3,5-Dichlorobenzoic-d3 Acid, 3,5-Dichlorobenzoic Acid-d3, 3,5-Dichlorobenzoic-2,4,6-d3 Acid, 3,5-Dichlorobenzoic Acid-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 3,5-dichloro-2,4,6-trideuteriobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.03 |
| Formel vikt | 192.978 g/mol |
| Visa mer |