Läs mer
3,5-Dichlorobenzoic-d3 Acid, TRC
Produktkod. 30377083
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30377083 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30377083 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43656425MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorobenzoic-d3 Acid
CAS 1219803-99-2
Molekylformel C7 D3 H Cl2 O2
Kvantitet 25 mg
Synonym 3,5-Dichlorobenzoic-d3 Acid, 3,5-Dichlorobenzoic Acid-d3, 3,5-Dichlorobenzoic-2,4,6-d3 Acid, 3,5-Dichlorobenzoic Acid-D3
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)/i1D,2D,3D
LEDER [2H]c1c(Cl)c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c1Cl
IUPAC-namn 3,5-dichloro-2,4,6-trideuteriobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 194.03
Formel vikt 192.978
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.