missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Dichlorobenzoic-d3 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dichlorobenzoic-d3 Acid |
| CAS | 1219803-99-2 |
| Molekylformel | C7 D3 H Cl2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3,5-Dichlorobenzoic-d3 Acid, 3,5-Dichlorobenzoic Acid-d3, 3,5-Dichlorobenzoic-2,4,6-d3 Acid, 3,5-Dichlorobenzoic Acid-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)/i1D,2D,3D |
| LEDER | [2H]c1c(Cl)c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 3,5-dichloro-2,4,6-trideuteriobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.03 |
| Formel vikt | 192.978 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?