Läs mer
3,5-Dichlorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10522951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10522951 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10522951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160790010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6575-00-4
Molekylformel C7H3Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 172.01
MDL-nummer MFCD00001800
InChI-nyckel PUJSUOGJGIECFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzonitrile, 3,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem4752, 3,5-dichlorobenzonitril, acmc-1b8n0, ksc354e0l, chembl51500, 3,5-dichlorobenzonitrile
PubChem CID 81052
IUPAC-namn 3,5-dichlorobenzonitrile
LEDER ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dichlorobenzonitrile
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 66.0°C to 71.0°C
Färg Beige-Brown to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel Cl2C6H3CN
Kvantitet 1 g
Beilstein 09, 345
Formel vikt 172.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dichlorobenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.