Läs mer
3,5-Dichlorobenzonitrile, 98%
Produktkod. 11493524
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493524 1 g 1g
11413534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493524 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11213.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6575-00-4 | C7H3Cl2N | 172.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6575-00-4
Molekylformel C7H3Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 172.01
MDL-nummer MFCD00001800
InChI-nyckel PUJSUOGJGIECFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzonitrile, 3,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem4752, 3,5-dichlorobenzonitril, acmc-1b8n0, ksc354e0l, chembl51500, 3,5-dichlorobenzonitrile
PubChem CID 81052
IUPAC-namn 3,5-dichlorobenzonitrile
LEDER ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)C#N
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorobenzonitrile
Smältpunkt 64°C to 68°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2207019
Formel vikt 172.01
Procent renhet 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.