Läs mer
3,5-Dichlorobenzonitrile, TRC
Produktkod. 30377270
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30377270 500 mg
1 options
Produktkod. 30377270 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD436528500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorobenzonitrile
CAS 6575-00-4
Molekylformel C7H3Cl2N
Kvantitet 500 mg
Synonym NSC 109596
InChI formel InChI=1S/C7H3Cl2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H
LEDER Clc1cc(Cl)cc(c1)C#N
Molekylvikt (g/mol) 172.01
Formel vikt 170.9643