Läs mer
3,5-Dichlorobenzoyl Cyanide, Mikromol™
Produktkod. 30049269
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049269 25 mg
1 options
Produktkod. 30049269 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0922.290025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
CAS 99567-74-5
Analyt- eller komponentnamn 3,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H3 Cl2 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzeneacetonitrile, 3,5-dichloro-α-oxo-, 3,5-Dichlorobenzoyl cyanide
InChI formel InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-1-5(8(12)4-11)2-7(10)3-6/h1-3H
LEDER Clc1cc(Cl)cc(c1)C(=O)C#N
IUPAC-namn 3,5-dichlorobenzoyl cyanide
Molekylvikt (g/mol) 200.0215
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 198.9592 g/mol