Läs mer
3,5-diklorbensylamin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11308595
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308595 5 g 5g
11398585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308595 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12054.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39989-43-0 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39989-43-0
Molekylformel C7H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 176.04
MDL-nummer MFCD00052681
InChI-nyckel ICIJWOWQUHHETJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzylamine, 3,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzylamine, 1-3,5-dichlorophenyl methanamine, 3,5-dichlorophenyl methylamine, pubchem23431, 3.5-dichlorobenzylamine, acmc-1cthv, integrase inhibitor, r1 4
PubChem CID 457602
LEDER NCC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorobenzylamine
Densitet 1.32
Kokpunkt 141°C to 144°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.576
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 3237459
Känslighet Air Sensitive
IUPAC-namn 1-(3,5-diklorfenyl)metanamin
Formel vikt 176.05
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.