Läs mer
3,5-Dichlorobenzylamine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10415722
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10415722 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10415722 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00168DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 39989-43-0
Molekylformel C7H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 176.04
MDL-nummer MFCD00052681
InChI-nyckel ICIJWOWQUHHETJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzylamine, 3,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzylamine, 1-3,5-dichlorophenyl methanamine, 3,5-dichlorophenyl methylamine, pubchem23431, 3.5-dichlorobenzylamine, acmc-1cthv, integrase inhibitor, r1 4
PubChem CID 457602
LEDER NCC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dichlorobenzylamine
CAS Min % 95.0
Densitet 1.3200g/mL
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel Cl2C6H3CH2NH2
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (3,5-dichlorophenyl)methanamine
Formel vikt 176.05
Procent renhet 95%